Läs mer
1,3-Difenylpropan, TRC
Produktkod. 30369310
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30369310 250 mg
1 options
Produktkod. 30369310 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD492343250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diphenylpropane
CAS 1081-75-0
Molekylformel C15H16
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16/c1-3-8-14(9-4-1)12-7-13-15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCC2=CC=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 196.28
Formel vikt 196.1252