Läs mer
1,3-Difenylpropan, TRC
Codice prodotto. 30387725
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
Codice prodotto. Kvantitet
30387725 50 mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30387725 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49234350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 1,3-Diphenylpropane
CAS 1081-75-0
Molekylformel C15H16
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16/c1-3-8-14(9-4-1)12-7-13-15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCC2=CC=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 196.28
Formel vikt 196.1252
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.