Läs mer
1,3-Diphenylurea, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31032965
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31032965 100 g -
31028173 500 g -
31016200 25 g 25g
31022140 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31032965 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD119957100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diphenylurea
CAS 102-07-8
Molekylformel C13H12N2O
MDL-nummer MFCD00003017
Kvantitet 100 g
LEDER O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=CC=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 212.25
Procent renhet 95%