Läs mer
1,3-Difenylurea, TRC
Produktkod. 30370239
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30370239 25 g
1 options
Produktkod. 30370239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48739325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diphenylurea
CAS 102-07-8
Molekylformel C13 H12 N2 O
Kvantitet 25 g
Synonym Urea, N,N'-diphenyl-, Carbanilide (7CI,8CI), N,N'-Diphenylurea, 1,3-Diphenylcarbamide, 1,3-Diphenylurea, AD 30, DPU, N-Phenyl-N'-phenylurea, NSC 227401, NSC 8485, s-Diphenylurea, sym-Diphenylurea
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
LEDER O=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
IUPAC-namn 1,3-difenylurea
Molekylvikt (g/mol) 212.25
Formel vikt 212.095