Läs mer
1,3-Dipropylxanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dipropylxanthine |
| CAS | 31542-62-8 |
| Molekylformel | C11 H18 N4 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N4O2/c1-3-5-14-9-8(12-7-13-9)10(16)15(6-4-2)11(14)17/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCCN1C2N=CNC2C(=O)N(CCC)C1=O |
| IUPAC-namn | 1,3-dipropyl-5,7-dihydro-4H-purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.29 |
| Formel vikt | 238.143 |