missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Distearoyl-2-oleoyl Glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Distearoyl-2-oleoyl Glycerol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C57H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h27,30,54H,4-26,28-29,31-53H2,1-3H3/b30-27+ |
| Formel vikt | 888.8146 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?