Läs mer
1,3-Dithian, 98 %
Produktkod. 11458753
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458753 25 g 25g
11448753 5 g 5g
11468753 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458753 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10505.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 505-23-7 | C4H8S2 | 120,228 g/mol
1,3-Dithiane används i umpolungreaktioner såsom Corey-Seebach-reaktionen. Det fungerar som ett reagens för deoxygenering av sulfoxider till deras motsvarande sulfider. Vidare används den som en skyddsgrupp för karbonylföreningar som används i organisk syntes. Den fungerar som en användbar märkt synton. Utöver detta används det vid framställning av 2-etyl-[1,3]ditian.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-Dithiane används i umpolungreaktioner såsom Corey-Seebach-reaktionen. Det fungerar som ett reagens för deoxygenering av sulfoxider till deras motsvarande sulfider. Vidare används den som en skyddsgrupp för karbonylföreningar som används i organisk syntes. Den fungerar som en användbar märkt synton. Utöver detta används det vid framställning av 2-etyl-[1,3]ditian.
Löslighet
Löslig i bensen, eter, kloroform och terahydrofuran. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 505-23-7
Molekylformel C4H8S2
Molekylvikt (g/mol) 120.228
MDL-nummer MFCD00006654
InChI-nyckel WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
PubChem CID 10451
ChEBI CHEBI:47845
IUPAC-namn 1,3-ditian
LEDER C1CSCSC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dithiane
Smältpunkt 52 °C till 55 °C
Kokpunkt 207 °C till 208 °C
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Odör Stank
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3335
Beilstein 102534
Löslighetsinformation Löslig i bensen, eter, kloroform och terahydrofuran. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 120.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.