Läs mer
1,3-Dithietan-2-imine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dithietan-2-imine Hydrochloride |
| CAS | 25878-14-2 |
| Molekylformel | C2H3NS2.HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Dithio-imidocarbonic Acid Cyclic Methylene Ester Hydrochloride, Methanedithiol Cyclic Dithioimidocarbonate Hydrochloride, 2-Imino-1,3-dithietane Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3NS2.ClH/c3-2-4-1-5-2;/h3H,1H2;1H |
| LEDER | Cl.N=C1SCS1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dithietan-2-imine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.6 |
| Formel vikt | 140.9474 |