Läs mer
1,3-Dithiolan-2-imine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dithiolan-2-imine |
| CAS | 4472-81-5 |
| Molekylformel | C3H5NS2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Dithioimidocarbonic Acid Cyclic Ethylene Ester, 1,2-Ethanedithiol Cyclic Dithioimidocarbonate, 1,2-Ethanedithiol Cyclic Ester With Dithioimidocarbonic Acid, Carbonimidodithioic Acid Cyclic 1,2-Ethanediyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NS2/c4-3-5-1-2-6-3/h4H,1-2H2 |
| LEDER | N=C1SCCS1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dithiolan-2-imine |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.21 |
| Formel vikt | 118.9863 |