Läs mer
1,3-Divinylbenzene (Stabilized with TBC), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Divinylbenzene |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h3-8H,1-2H2 |
| Formel vikt | 130.0783 |