Läs mer
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane, 96%, cont. up to 4% 1-vinyl-3-ethyltetramethyldisiloxane
Produktkod. 11459703
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459703 25 g 25g
11469703 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459703 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12463.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2627-95-4 | C8H18OSi2 | 186.40 g/mol
1,3-Divinyltetrametyldisiloxan fungerar som en potentiell vinyldonator som används i korskopplingsreaktioner. Det är också involverat i sampolymerisationsreaktionen med aromatiska ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-Divinyltetrametyldisiloxan fungerar som en potentiell vinyldonator som används i korskopplingsreaktioner. Det är också involverat i sampolymerisationsreaktionen med aromatiska ketoner.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2627-95-4
Molekylformel C8H18OSi2
Molekylvikt (g/mol) 186.40
MDL-nummer MFCD00014933
InChI-nyckel BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-divinyltetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, disiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,1'-divinyltetramethyldisiloxane, unii-sj4d71zqf4, bisvinyltetramethyldisiloxane, 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyl disiloxane, sym-tetramethyldivinyldisiloxane, tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
PubChem CID 75819
IUPAC-namn etenyl-[etenyl(dimetyl)silyl]oxi-dimetylsilan
LEDER C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
Specifikationer
Kokpunkt 139°C to 140°C
Kemiskt namn eller material 1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Smältpunkt -100°C
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent forts. upp till 4 % 1-vinyl-3-etyltetrametyldisiloxan
UN-nummer UN1993
Beilstein 1762585
Flampunkt 24°C (75°F)
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 186.4
Procent renhet 96%
Brytningsindex 1.411
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.811
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.