Läs mer
1-(3-Ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-methanesulfonylethylamine (~10% inorganics), TRC
Produktkod. 30373556
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373556 1 g
30382234 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30373556 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8917051G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 253168-94-4
Molekylformel C12H19NO4S
Molekylvikt (g/mol) 273.35
Synonym 3-Ethoxy-4-methoxy-alpha-[(methylsulfonyl)methyl]benzenemethanamine, 1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethylamine, Apremilast EP Impurity H
LEDER CCOc1cc(ccc1OC)C(N)CS(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-methanesulfonylethylamine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H19NO4S/c1-4-17-12-7-9(5-6-11(12)16-2)10(13)8-18(3,14)15/h5-7,10H,4,8,13H2,1-3H3
Formel vikt 273.1035