Läs mer
1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethanone |
| CAS | 1450657-28-9 |
| Molekylformel | C12H16O5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O5S/c1-4-17-12-7-9(5-6-11(12)16-2)10(13)8-18(3,14)15/h5-7H,4,8H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOc1cc(ccc1OC)C(=O)CS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.32 |
| Formel vikt | 272.0718 |