Läs mer
1-(3-Etyl-5,5,8,8-tetrametyl-5,6,7,8-tetrahydronafthal-2-yl)etanon, TRC
Produktkod. 30417668
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417668 10 mg
30411720 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30417668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29540510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-29-9
Molekylformel C18 H26 O
Molekylvikt (g/mol) 258.4
Synonym 2'-Acetonaphthone, 3'-ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl- (7CI,8CI), Versalide (6CI), 1-(3-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 1,1,4,4-Tetramethyl-6-ethyl-7-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,1,4,4-Tetramethyl-6-ethyl-7-acetyltetralin, 3'-Ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone, 7-Acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 7-Acetyl-6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, AETT, Musk 36A, NSC 15342
IUPAC-namn 1-(3-etyl-5,5,8,8-tetrametyl-6,7-dihydronafthal-2-yl)etanon
LEDER CCc1cc2c(cc1C(=O)C)C(C)(C)CCC2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Versalide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26O/c1-7-13-10-15-16(11-14(13)12(2)19)18(5,6)9-8-17(15,3)4/h10-11H,7-9H2,1-6H3
Formel vikt 258.1984