Läs mer
1-(3-fluorobenzyl)piperazin, 97 %
Produktkod. 15441508
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441508 5 g 5g
15431508 1 g 1g
15451508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55295.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 55513-19-4 | C11H15FN2 | 194,253 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55513-19-4
Molekylformel C11H15FN2
Molekylvikt (g/mol) 194.253
MDL-nummer MFCD02242870
InChI-nyckel ITHBJSRWFNLKIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-fluorobenzyl piperazine, 1-3-fluorophenyl methyl piperazine, 1-3-fluoro-benzyl-piperazine, 3-fluorophenyl methyl piperazine, 1-3-fluorobenz-yl piperazine, piperazine, 1-3-fluorophenyl methyl, 1-3-fluorophenyl methyl piperazine trifluoroacetate
PubChem CID 903813
IUPAC-namn 1-[(3-fluorfenyl)metyl]piperazin
LEDER C1CN(CCN1)CC2=CC(=CC=C2)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Fluorobenzyl)piperazine
Färg Färglös till orange
Densitet 1.106 g/mL
Kokpunkt 281 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 5 g
Formel vikt 194.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.