Läs mer
[1-(3-Fluorophenyl)-1-tosyl]methyl Isocyanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1-(3-Fluorophenyl)-1-tosyl]methyl Isocyanide |
| CAS | 321345-36-2 |
| Molekylformel | C15H12NO2FS |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12FNO2S/c1-11-6-8-14(9-7-11)20(18,19)15(17-2)12-4-3-5-13(16)10-12/h3-10,15H,1H3 |
| LEDER | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C(C2=CC(=CC=C2)F)[N+]#[C-] |
| IUPAC-namn | 1-fluoro-3-[isocyano-(4-methylphenyl)sulfonylmethyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.32 |
| Formel vikt | 289.0573 |