Läs mer
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10495023 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10495023 5 g Glass bottle 5g
10198742 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10495023 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 372510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 458-05-9
Molekylformel C7H7FN2S
Molekylvikt (g/mol) 170.21
InChI-nyckel YKOBLHQALWQKTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-fluorophenyl-2-thiourea, 1-3-fluorophenyl thiourea, 3-fluorophenyl thiourea, n-3-fluorophenyl thiourea, amino 3-fluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-20apbn, 1-m-fluorophenyl thiourea, 3-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2734799
IUPAC-namn (3-fluorophenyl)thiourea
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)NC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea
Smältpunkt 113°C to 117°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel F6C6H4NHCSNH2
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 170.21
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare