Läs mer
1-(3-Fluorophenyl)ethanone, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Fluorophenyl)ethanone |
| CAS | 455-36-7 |
| Molekylformel | C8H7FO |
| MDL-nummer | MFCD00000338 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | CC(C1=CC=CC(F)=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.14 |
| Procent renhet | 97% |