Läs mer
1-(3-Fluorophenyl)pyrrole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15486157
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15486157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33348.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53871-27-5
Molekylformel C10H8FN
Molekylvikt (g/mol) 161.18
MDL-nummer MFCD02665249
InChI-nyckel MMILNBLSOHVLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-fluorophenyl pyrrole, 1-3-fluorophenyl-1h-pyrrole
PubChem CID 4763720
IUPAC-namn 1-(3-fluorophenyl)pyrrole
LEDER FC1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Fluorophenyl)pyrrole
Kokpunkt 54°C (0.15 mmHg)
Brytningsindex 1.578
Kvantitet 5 g
Formel vikt 161.18
Procent renhet 98%