Läs mer
1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethan-1-one (Acetoisovanillone), Mikromol™
Beskrivning
1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethan-1-one (Acetoisovanillone)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetoisovanillone |
| CAS | 6100-74-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetoisovanillone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Diosmin Imp. A (EP), 1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Acetophenone, 3'-hydroxy-4'-methoxy- (7CI,8CI), 2-Methoxy-5-acetylphenol, 3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 4'-Methoxy-3'-hydroxyacetophenone, 5-Acetyl-2-methoxyphenol, Acetoisovanillone, Isoacetovanillone, NSC 30050, Diosmin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-9(12-2)8(11)5-7/h3-5,11H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1O)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone |
| Visa mer |