Läs mer
1-(3-Hydroxy-4-methylphenyl)-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Hydroxy-4-methylphenyl)-1-propanone |
| CAS | 18158-56-0 |
| Molekylformel | C10H12O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3'-Hydroxy-4'-methyl-propiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-9(11)8-5-4-7(2)10(12)6-8/h4-6,12H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(C1=CC=C(C)C(O)=C1)=O |
| IUPAC-namn | 1-(3-hydroxy-4-methylphenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.08 |