Läs mer
1-(3-Hydroxyphenyl)-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Hydroxyphenyl)-1-propanone |
| CAS | 13103-80-5 |
| Molekylformel | C9 H10 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.174 |
| Formel vikt | 150.068 |