Läs mer
1-(3-hydroxipropyl)piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479430
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479430 1 g 1g
11489430 5 g 5g
2 options
Produktkod. 11479430
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50290.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5317-32-8 | C7H16N2O | 144.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5317-32-8
Molekylformel C7H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 144.22
MDL-nummer MFCD00023132
InChI-nyckel LWEOFVINMVZGAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl propan-1-ol, 1-piperazinepropanol, 1-3-hydroxypropyl piperazine, 1-3-hydroxypropyl-piperazine, piperazin-1-ylpropanol, 3-1-piperazinyl-1-propanol, 1-3-hydroxypropyl-4-piperazine, hydroxypropyl-piperazin, acmc-20a7ij, piperazin-1-ylpropan-ol
PubChem CID 79207
IUPAC-namn 3-piperazin-1-ylpropan-1-ol
LEDER OCCCN1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Smältpunkt 48°C to 52°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 144.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.