Läs mer
1,3-Indandione, TRC
Kvantitet:
10 g
25 g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Indanedione |
| CAS | 606-23-5 |
| Molekylformel | C9 H6 O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1H-Indene-1,3(2H)-dione (9CI, ACI), 1,3-Indandione (8CI), Indandione (6CI), 1,3-Diketohydrindene, 1,3-Dioxobenzocyclopentane, 1,3-Indanedione, 2H-Indene-1,3-dione, Indene-1,3(2H)-dione, NSC 26329, NSC 6312 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2 |
| LEDER | O=C1CC(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | indene-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vikt | 146.0368 |