Läs mer
1,3-Indandione, TRC
Produktkod. 30407312
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30407312 5 g
1 options
Produktkod. 30407312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI5080055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Indanedione
CAS 606-23-5
Molekylformel C9 H6 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1H-Indene-1,3(2H)-dione (9CI, ACI), 1,3-Indandione (8CI), Indandione (6CI), 1,3-Diketohydrindene, 1,3-Dioxobenzocyclopentane, 1,3-Indanedione, 2H-Indene-1,3-dione, Indene-1,3(2H)-dione, NSC 26329, NSC 6312
InChI formel InChI=1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
LEDER O=C1CC(=O)c2ccccc12
IUPAC-namn Indene-1,3-Dione
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Formel vikt 146.0368