Läs mer
1,3-Indanedion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11464873
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464873 5 g 5g
11474873 25 g 25g
11484873 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464873 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12206.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 606-23-5 | C9H6O2 | 146.145 g/mol
Det används i det första steget av rättsmedicinsk identifiering av latenta fingeravtryck. Den är särskilt användbar för papper och för artiklar som är tryckta med termiskt bläck, såsom kvitton.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i det första steget av rättsmedicinsk identifiering av latenta fingeravtryck. Den är särskilt användbar för papper och för artiklar som är tryckta med termiskt bläck, såsom kvitton.
Löslighet Löslig i etanol, eter, bensen, lätt löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 606-23-5
Molekylformel C9H6O2
Molekylvikt (g/mol) 146.145
MDL-nummer MFCD00003779
InChI-nyckel UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
PubChem CID 11815
ChEBI CHEBI:78877
IUPAC-namn inden-1,3-dion
LEDER C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Indanedione
Smältpunkt 128°C to 132°C
Densitet 1.37
Kvantitet 5 g
Beilstein 1210061
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ether,benzene,slightly soluble in water.
Formel vikt 146.15
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Indanedione
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indene-1,3(2H)-dione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.