missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Indanedione, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 606-23-5 |
| Smältpunkt | 129°C to 132°C |
| MDL-nummer | MFCD00003779 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,3-Indanedione, 1,3-Hydrindenedione, 1,3-Dioxoindane, 1,3-Indanedione |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?