Läs mer
1-(3-jodbensyl)-lH-1,2,4-triazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10545174
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10545174 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10545174 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45411DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Iodobenzyl)-1H-1, 2, 4-triazole
CAS 615534-73-1
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C9H8IN3
MDL-nummer MFCD08271930
Kvantitet 1 g
Synonym 1-3-iodobenzyl-1h-1,2,4-triazole, 1-3-iodophenyl methyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodobenzyl-1h-1,2,4 triazole, 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl iodobenzene, 1-3-iodophenyl methyl-1h-1,2,4-triazole
InChI-nyckel RFHFJBONYNRFAA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)I)CN2C=NC=N2
IUPAC-namn 1-[(3-jodfenyl)metyl]-1,2,4-triazol
Molekylvikt (g/mol) 285.088
PubChem CID 18525776
Formel vikt 285.08
Procent renhet 95%