Läs mer
1-(3-jodbensyl)-lh-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10273053
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10273053 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10273053 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56111DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Iodobenzyl)-1H-pyrazole
CAS 884507-56-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H9IN2
MDL-nummer MFCD08435919
Kvantitet 1 g
Synonym 1-3-iodobenzyl-1h-pyrazole, 1-3-iodophenyl methyl pyrazole, 1h-pyrazole,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodophenyl methyl-1h-pyrazole
InChI-nyckel GWLQKUUXEMKUEW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)I)CN2C=CC=N2
IUPAC-namn 1-[(3-jodfenyl)metyl]pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 284.1
PubChem CID 18525879
Formel vikt 284.1
Procent renhet 97%