Läs mer
1-(3-jodbensyl)piperidin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10670084
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10670084 1 g 1g
10041434 250 mg 250mg
10210275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10670084 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45211DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 859850-87-6
Molekylformel C12H16IN
Molekylvikt (g/mol) 301.171
MDL-nummer MFCD06797854
InChI-nyckel DCRZUICHKJGHQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-iodobenzyl piperidine, 1-3-iodophenyl methyl piperidine, piperidine,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodo-benzyl-piperidine
PubChem CID 17750314
IUPAC-namn 1-[(3-jodfenyl)metyl]piperidin
LEDER C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Iodobenzyl)piperidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 301.17
Procent renhet 97%