missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Iodopropoxy)-4-methoxybenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Iodopropoxy)-4-methoxybenzene |
| CAS | 118943-23-0 |
| Molekylformel | C10H13IO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13IO2/c1-12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(OCCCI)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-iodopropoxy)-4-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.11 |
| Formel vikt | 291.996 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?