Läs mer
1-(3-isocyanatofenyl)-1H-pyrrol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473223
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10473223 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10075862 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10473223 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21906DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 857283-59-1
Molekylformel C11H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 184.198
MDL-nummer MFCD07772799
InChI-nyckel PUPFPJGLDBUOOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-isocyanatophenyl-1h-pyrrole, 1-3-isocyanatophenyl pyrrole, 3-pyrrolylbenzenisocyanate, 1h-pyrrole,1-3-isocyanatophenyl
PubChem CID 7162333
IUPAC-namn 1-(3-isocyanatofenyl)pyrrol
LEDER C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 184.2
Procent renhet 97%