Läs mer
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine, 95%
Produktkod. 15421698
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421698 25 g 25g
15401698 1 g 1g
15411698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55450.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 16015-71-7 | C11H16N2O | 192.262 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16015-71-7
Molekylformel C11H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 192.262
MDL-nummer MFCD00040733
InChI-nyckel PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-methoxyphenyl piperazine, n-3-methoxyphenyl piperazine, 1-3-methoxyphenyl-piperazine, unii-6lcp52962g, 1-3-methoxy-phenyl-piperazine, chembl59597, piperazine, 1-3-methoxyphenyl, 3-methoxy-1-piperazinylbenzene, pubchem8585, 3-meopp
PubChem CID 81430
IUPAC-namn 1-(3-methoxyphenyl)piperazine
LEDER COC1=CC=CC(=C1)N2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine
Densitet 1.114
Kokpunkt 150°C (0.5 mmHg)
Flampunkt 91°C (196°F)
Brytningsindex 1.5815
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3267
Formel vikt 192.26
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.