Läs mer
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride, 98%
Produktkod. 10153700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10153700 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10153700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126050250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6968-76-9 | C11H16N2O·2ClH | 265.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
CAS 6968-76-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 201°C to 204°C
Färg Gray to White or Pink
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H16N2O·2ClH
MDL-nummer MFCD00035285
Kvantitet 25 g
Synonym 1-3-methoxyphenyl piperazine dihydrochloride, unii-q0t82qhg7n, 1-3-methoxyphenyl piperazine 2hcl, q0t82qhg7n, piperazine, 1-3-methoxyphenyl-, dihydrochloride, 1-3-methoxyphenyl piperazindihydrochlorid, 1-3-methoxyphenyl piperazine hcl, pubchem15280, 1-3-methoxyphenyl piperazinehydrochloride, n-3-methoxyphenyl piperazine dihydrochloride
InChI-nyckel UKUNKQNESKRETR-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC(=C1)N2CCNCC2.Cl.Cl
IUPAC-namn 1-(3-methoxyphenyl)piperazine;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 265.18
PubChem CID 81429
Formel vikt 265.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.