missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(3-Methoxyphenyl)piperazine, TRC

Produktkod. 30478312
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478312 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30478312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM264985100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine
CAS 16015-71-7
Molekylformel C11 H16 N2 O
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-MeOPP, m-MeOPP, m-Methoxyphenylpiperazine, meta-Methoxyphenylpiperazine
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-3-10(9-11)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3
LEDER COc1cccc(c1)N2CCNCC2
IUPAC-namn 1-(3-methoxyphenyl)piperazine
Molekylvikt (g/mol) 192.26
Formel vikt 192.1263
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.