Läs mer
1-(3-Methoxypropyl)-4-piperidinamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Methoxypropyl)-4-piperidinamine |
| CAS | 179474-79-4 |
| Molekylformel | C9 H20 N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(3-Methoxypropyl)piperidin-4-amine, Prucalopride Intermediate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-8-2-5-11-6-3-9(10)4-7-11/h9H,2-8,10H2,1H3 |
| LEDER | COCCCN1CCC(N)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.268 |
| Formel vikt | 172.158 |