Läs mer
1-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4/c1-12-11-14(17-9-7-15-8-10-17)18(16-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-6,11,15H,7-10H2,1H3 |
| Formel vikt | 242.15 |