Läs mer
1-(3-Methyl-4-oxido-2-quinoxalinyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Methyl-4-oxido-2-quinoxalinyl)ethanone |
| CAS | 61522-56-3 |
| Molekylformel | C11 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(3-Methyl-2-quinoxalinyl)ethanone N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O2/c1-7-11(8(2)14)12-9-5-3-4-6-10(9)13(7)15/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)c1nc2ccccc2n(=O)c1C |
| IUPAC-namn | 1-(3-methyl-4-oxoquinoxalin-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.209 |
| Formel vikt | 202.074 |