missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Methylbenzyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Methylbenzyl)piperazine |
| CAS | 5321-48-2 |
| Molekylformel | C12 H18 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-(3-Methylbenzyl)piperazine, 1-[(3-Methylphenyl)methyl]-piperazine, 1-(3-Methylbenzyl)piperazine, 1-(m-Methylbenzyl)piperazine, N-(m-Methylbenzyl)piperazine, NSC 30681 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vikt | 190.147 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?