Läs mer
1-(3-Methylphenyl)piperazine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10173011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10173011 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10173011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 345950010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 41186-03-2
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.26
MDL-nummer MFCD00040734
InChI-nyckel JIWHIRLNKIUYSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-methylphenyl piperazine, 1-m-tolyl piperazine, 1-m-tolylpiperazine, 1-3-methylphenyl-piperazine, 1-m-tolyl-piperazine, piperazine, 1-3-methylphenyl, 3-methylphenyl piperazine, 4-m-tolylpiperazine, 1-m-tolyl-piperzine, 4-m-tolyl-piperazine
PubChem CID 83111
IUPAC-namn 1-(3-methylphenyl)piperazine
LEDER CC1=CC(=CC=C1)N2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Methylphenyl)piperazine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5755 to 1.5785
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.26
Procent renhet 99%
Fysisk form Viscous Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(3-Methylphenyl)piperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.