Läs mer
1-(3-metylpyrazin-2-yl)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10295884
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10295884 10 g 10g
10255934 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10295884 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01015EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23787-80-6
Molekylformel C7H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00014612
InChI-nyckel QUNOTZOHYZZWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-3-methylpyrazine, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethanone, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-3-methylpyrazinyl, 2-methyl-3-acetylpyrazine, unii-7u5tew2y2b, 2-acetyl-3-methyl pyrazine, 1-3-methylpyrazinyl ethan-1-one, 3-acetyl-2-methylpyrazine, ethanone, 1-3-methyl-2-pyrazinyl
PubChem CID 32093
IUPAC-namn 1-(3-metylpyrazin-2-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=NC=CN=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethan-1-one
CAS Min % 97.0
Densitet 1.1100g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 136.15
Procent renhet 97%