Läs mer
1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948729
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948729 1 g 1g
30940012 10 g 10g
30943501 5 g 5g
30945173 100 g 100g
30939791 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30948729 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD105621g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone
CAS 23787-80-6
Molekylformel C7H8N2O
MDL-nummer MFCD00014612
Kvantitet 1 g
LEDER CC(=O)C1=C(C)N=CC=N1
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Procent renhet 98%