Läs mer
1,3-Naftalendiol, TRC
Produktkod. 17994405
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17994405 500 mg
1 options
Produktkod. 17994405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN344855500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Naphthalenediol
CAS 132-86-5
Molekylformel C10H8O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 1,3-Dihydroxynaphthalene, NSC 115890, Naphthoresorcinol;
InChI formel InChI=1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
LEDER Oc1cc(O)c2ccccc2c1
IUPAC-namn naftalen-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Formel vikt 160.0524