Läs mer
1-(3-nitrofenyl)-3,3-dimetyltriazen-d4, TRC
Produktkod. 30479613
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30479613 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479613 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN50341710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethyl-1-(3-Nitrophenyl-2,4,5,6-D4)Triaz-1-Ene
CAS 2519481-67-3
Molekylformel C8 D4 H6 N4 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-(m-Nitrophenyl)-3,3-dimethyltriazine-d4, 3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)triazene-d4, NSC 82309-d4
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O2/c1-11(2)10-9-7-4-3-5-8(6-7)12(13)14/h3-6H,1-2H3/b10-9+/i3D,4D,5D,6D
LEDER [2H]c1c([2H])c(\N=N\N(C)C)c([2H])c(c1[2H])N(=O)=O
IUPAC-namn N-metyl-N-[(E)-(2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitrofenyl)diazenyl]methanamin
Molekylvikt (g/mol) 198.215
Formel vikt 198.105