missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Oxazolidin-2,4-dione, Mikromol™
Beskrivning
1,3-Oxazolidin-2,4-dione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Oxazolidinedione |
| CAS | 2346-26-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4-Oxazolidinedione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C3 H3 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2,4-Oxazolidinedione, 1,3-Oxazolidin-2,4-dione, 1,3-Oxazolidine-2,4-dione, 2,4(3H,5H)-Oxazoledione, Carbamic acid, (hydroxyacetyl)-, γ-lactone, Glycoloylcarbamic acid γ-lactone, NSC 120350 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO3/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6) |
| LEDER | O=C1COC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 1,3-oxazolidine-2,4-dione |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?