missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Oxo-2-aza-spiro[4,5]dec-2-ylmethyl)cyclohexaneethanol Benzyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Oxo-2-aza-spiro[4,5]dec-2-ylmethyl)cyclohexaneethanol Benzyl Ether |
| CAS | 1797131-29-3 |
| Molekylformel | C25 H37 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H37NO2/c27-23-18-25(14-8-3-9-15-25)21-26(23)20-24(12-6-2-7-13-24)16-17-28-19-22-10-4-1-5-11-22/h1,4-5,10-11H,2-3,6-9,12-21H2 |
| LEDER | O=C1CC2(CCCCC2)CN1CC3(CCOCc4ccccc4)CCCCC3 |
| IUPAC-namn | 2-[[1-(2-phenylmethoxyethyl)cyclohexyl]methyl]-2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.567 |
| Formel vikt | 383.282 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?