missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Oxo-2-aza-spiro[4,5]dec-2-ylmethyl)cyclohexaneethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Oxo-2-aza-spiro[4,5]dec-2-ylmethyl)cyclohexaneethanol |
| CAS | 1797133-25-5 |
| Molekylformel | C18H31NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31NO2/c20-12-11-17(7-3-1-4-8-17)14-19-15-18(13-16(19)21)9-5-2-6-10-18/h20H,1-15H2 |
| LEDER | OCCC1(CN2CC3(CCCCC3)CC2=O)CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-[[1-(2-hydroxyethyl)cyclohexyl]methyl]-2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.44 |
| Formel vikt | 293.2355 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?