Läs mer
1,3-Phenylenediacetic acid, 97%
Produktkod. 11490273
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490273 25 g 25g
11438790 2 g 2g
11448790 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490273 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11429.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19806-17-8 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
För att etablera definierade biomakromolekylära system för mineraliserade vävnadstillämpningar, funktionaliserades typ I-kollagen med 1,3-fenylendiättiksyra (Ph) och undersöktes på molekylär, makroskopisk och funktionell nivå. De solvotermiska reaktionerna av 1,2-bis(imidazol-la-yl)etan (bime), 1,3-fenylendiättiksyra, 1,4-fenylendiättiksyra), 1,2-fenylendiättiksyra med olika metalljoner gav upphov till fyra nya spiralformade koordinationspolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
För att etablera definierade biomakromolekylära system för mineraliserade vävnadstillämpningar, funktionaliserades typ I-kollagen med 1,3-fenylendiättiksyra (Ph) och undersöktes på molekylär, makroskopisk och funktionell nivå. De solvotermiska reaktionerna av 1,2-bis(imidazol-1′ -yl)etan (bime), 1,3-fenylendiättiksyra, 1,4-fenylendiättiksyra), 1,2-fenylendiättiksyra med olika metalljoner gav upphov till fyra nya spiralformade koordinationspolymerer.
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligheten i metanol är nästan transparens.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19806-17-8
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00004341
InChI-nyckel GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-1,3-phenylene diacetic acid, 1,3-phenylenediacetic acid, m-benzenediacetic acid, m-phenylenediacetic acid, 1,3-benzenediacetic acid, acetic acid, 2,2'-m-phenylene di, 2-3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzenediaceticacid, 3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzoldiessigsaure
PubChem CID 29788
IUPAC-namn 2-[3-(karboximetyl)fenyl]ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC(CC(O)=O)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Phenylenediacetic acid
Smältpunkt 172°C to 178°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 2616749
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Solublitiy in methanol is almost transparency.
Formel vikt 194.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.