Läs mer
1,3-Phenylenediacetic acid, 97%
Produktkod. 10609464 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10609464 1 g Glasflaska 1g
10031470 5 g Glass bottle 5g
10391414 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10609464 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130500010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19806-17-8 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19806-17-8
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00004341
InChI-nyckel GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-1,3-phenylene diacetic acid, 1,3-phenylenediacetic acid, m-benzenediacetic acid, m-phenylenediacetic acid, 1,3-benzenediacetic acid, acetic acid, 2,2'-m-phenylene di, 2-3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzenediaceticacid, 3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzoldiessigsaure
PubChem CID 29788
IUPAC-namn 2-[3-(karboximetyl)fenyl]ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC(CC(O)=O)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Phenylenediacetic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 173°C to 177°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4(CH2CO2H)2
Kvantitet 1 g
Beilstein 09, 874
Formel vikt 194.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Phenylenediacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.