missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Phenylenediamine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Phenylenediamine-d4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D/hD3 |
| Formel vikt | 115.1127 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?